missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrato de potasio, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical

Código de producto. 10734001 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734001 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10734001 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6120/60
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Punto de ebullición 400°C
Punto de fusión 334°C
CAS 7757-79-1
Color Blanco
pH 6 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular KNO3
Número MDL MFCD00011409
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato potásico
Peso molecular (g/mol) 101.10
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio Nitrato
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.