Learn More
Nitrato de potasio, 99 %, puro, ACROS Organics™
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | KNO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 101.1 |
| Clave InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
| PubChem CID | 24434 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| Nombre IUPAC | potasio;nitrato |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 7757-79-1 | |
| 101.1 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
| KNO3 | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| 24434 | |
| potasio;nitrato |
Especificaciones
| Potassium nitrate | |
| 99% | |
| KNO3 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| potasio;nitrato | |
| 24434 | |
| 101.1 | |
| Pure |
| 7757-79-1 | |
| KNO3 | |
| 15,7769 | |
| Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.1 | |
| CHEBI:63043 | |
| 99% |
Seguridad y manipulación
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Potassium nitrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.