Learn More
Óxido de niobio y potasio, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356987 25 g 25 g
11346987 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010843.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12030-85-2
Fórmula molecular KNbO3
Peso molecular (g/mol) 180.00
Número MDL MFCD00049651
Clave InChI UKDIAJWKFXFVFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo k.nbo3, potassium ion niobiumoylolate, potassium;oxido dioxo niobium, potassium metacolumbate, potassium niobiumoylolate, potassium niobium oxide, puratronic
PubChem CID 23689307
Nombre IUPAC potassium niobiumoylolate
SMILES [K+].[O-][Nb](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium niobium oxide
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic