Learn More
Molibdato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12684987 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
12684987 100 g 100 g
12694987 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 12684987
Marca: Thermo Scientific Acros 393231000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-49-6
Fórmula molecular K2MoO4
Peso molecular (g/mol) 238.14
Número MDL MFCD00011370
Clave InChI NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
PubChem CID 6093816
Nombre IUPAC dipotasio;dioxido(dioxo)molibdeno
SMILES [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium molybdate
Punto de fusión 919.0°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Fórmula lineal K2MoO4
Índice Merck 15,7768
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.14
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium molybdate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2