Learn More
(Yodometilo)trifluoroborato de potasio, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055301
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490749 1 g 1 g
15400759 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63839.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 888711-47-5 | CH2BF3IK | 247.83 g/mol
Organotrifluoroborate involved in synthesis of functionalized ethyltrifluoroborates, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Organotrifluoroborato implicado en la síntesis de etiltrifluoroboratos funcionalizados, reacciones de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 888711-47-5
Fórmula molecular CH2BF3IK
Peso molecular (g/mol) 247.83
Número MDL MFCD11112187
Clave InChI WQJVWRYIXQXISQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium trifluoro iodomethyl borate, potassium iodomethyltrifluoroborate, potassium trifluoro iodomethyl boranuide, pubchem11563, potassium iodomethyl trifluoroborate, trifluoro iodomethyl potassioboron v, potassium trifluoro iodomethyl borate 1-, potassium ion trifluoro iodomethyl boranuide, potassium tris fluoranyl-iodanylmethyl boranuide, borate 1-,trifluoro iodomethyl-, potassium, t-4-9ci
PubChem CID 23674071
SMILES [K+].F[B-](F)(F)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium (iodomethyl)trifluoroborate
Punto de fusión 242°C to 258°C
Color Marrón a blanco
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Fórmula lineal ICH2BF3K
Nombre IUPAC potassium trifluoro(iodomethyl)boranuide
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.83
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Sensibilidad Light sensitive