Learn More
Yodobismutato de potasio, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12910514 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12910514 100 mL Frasco 100 ml
1 options
Código de producto. 12910514
Marca: Fisher Chemical RP 174 100
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1070600
Grado Eu. farmacopea
Envase Frasco
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodobismuthate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1070600 (RP 174)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, potassium iodide