missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Yoduro de potasio, solución al 10 %, Chem-Lab

Código de producto. p-8014405
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11908454

Marca: Chem-Lab CL0211260500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used in iodine isolation, in redox titrations and as a source of iodide in organic synthesis. Potassium Iodide, 10% Solution, Chem-Lab is a solution of 100g KI per liter used in laboratory applications (TMAR).

El yoduro de potasio es un compuesto iónico que se utiliza como medicamento (particularmente, en respuesta a la exposición al yodo radiactivo). Es un agente reductor moderado que se oxida con facilidad. Se utiliza en aplicaciones de aislamiento de yodo, titulaciones redox y como fuente de yoduro en síntesis orgánica. También puede actuar como un catalizador nucleofílico para la alquilación de cloruros de alquilo, bromuros o mesilatos.

Identificadores de productos químicos

CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]

Especificaciones

Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10%
Densidad 1.07g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide 10% solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: KI/H2O
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado