Learn More
Yoduro de potasio, puriss. p.a., react. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623010 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
15623010 6 x 500 g paquete de 6
15623000 100 g 100 g
15643000 250 g 250 g
15663000 500 g 500 g
15693000 6 x 100 g paquete de 6
15633000 1 kg 1 Kg
15613010 6 x 250 g paquete de 6
15683000 5 kg 5 Kg
15603010 6 x 1 kg paquete de 6
15653000 4 x 5 kg paquete de 4
15673000 50 kg 50 Kg
11 options
Código de producto. 15623010
Marca: Honeywell-Fluka 303156X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,323°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 681°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal KI
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 3.12 g/cm3