Learn More
Potassium iodide, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7071705 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 g
5 Kg
50 Kg
paquete de 6
15610670 250 g 250 g
15600670 1 kg 1 Kg
15660670 6 x 250 g paquete de 6
15640670 5 kg 5 Kg
15650670 6 x 1 kg paquete de 6
15620670 25 kg 25 Kg
15630670 50 kg 50 Kg
7 options
Código de producto. 15610670
Marca: Honeywell-Fluka 03124250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KI
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 166g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 1mmHg (745°C)