Learn More
Yoduro de potasio, (cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11454762 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454762 100 g -
11464762 500 g -
11474762 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454762 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219151380
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166