Learn More
Yoduro potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073436 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
3 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10607232 100 g 100 GR
10793801 250 g 250 GR
10703811 500 g 500 GR
10264060 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10607232 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5880/48
Solicitar formato a granel o personalizado
IK, número de CAS 7681-11-0, yoduro de kali, asmofug e, thyro-block, pima, monoyoduro de potasio, knollide, kisol, diyoduro de potasio, yoduro de potasio ki, yoduro de potasio, 500 g, 1330 grados C, CHEBI:8346, blanco, 166 g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, potasio;yoduro, 680 deg.C, 11405, 166.003
IK, CAS Number-7681-11-0, kali iodide, asmofug e, thyro-block, pima, potassium monoiodide, knollide, kisol, potassium diiodide, potassium iodide ki, potassium iodide, 500g, 1330 deg.C, CHEBI:8346, White, 166g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, potassium;iodide, 680 deg.C, 11405, 166.003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL 11405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330 °C
Punto de fusión 680 °C
Color Blanco
pH Desde 6 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1mmHg 745
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio Yoduro
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.