Learn More
Yoduro de potasio, 99,995 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734787 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10557183 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10562981 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10338753 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10557183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193790100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 680.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995%
Fórmula lineal KI
Fieser 06,227; 11,440
Índice Merck 15, 7764
Información de solubilidad Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide