Learn More
Potassium Iodate, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071962 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
250 g
Código de producto. 15682990
Marca: Honeywell-Fluka 30314100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., 99.7-100.4%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-6-7758
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
Nombre IUPAC potasio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KIO3
Número UN 1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 214g/mol
Porcentaje de pureza 99.7 to 104%
Grado Puriss. P.a.
Densidad 3.93g/mL at 25°C