Learn More
Yodato de potasio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43245 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062510 100 g Frasco de plástico 100 GR
10451821 500 g Frasco de plástico 500 GR
10562354 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10062510
Marca: Thermo Scientific Acros 201771000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-05-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC yodato de potasio
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium iodate
Punto de fusión 560°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Iodometry)
Fórmula lineal KIO3
Índice Merck 15, 7763
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214
Porcentaje de pureza 99.50%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.93
Densidad 3.9300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodic acid (HIO3), potassium salt