Learn More
Solución de yodato de potasio 0,025 M estabilizada con 10 ppm de cloruro de mercurio(II), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2.5 L |
| Número MDL | 11406 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |