Learn More
Hidróxido de potasio, puro, solución de 8 N en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984131
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 LT
2 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984131 10 L Tambor de plástico 10 LT
10619194 500 mL Frasco de plástico 500 ML
10472463 2 L Frasco de plástico 2 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11984131 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 380620100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 10 L
Fórmula lineal KOH
Índice Merck 15,7761
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 7.992 to 8.008N (20°C)
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1.326
Densidad 1.3260g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide, 8N solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.