Learn More
Hidróxido de potasio, 99,99 % (base metálica), 85 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11339808 100 g 100 g
11329808 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11339808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044273.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Potassium hydroxide acts as the precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1320°C to 1324°C
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
Punto de fusión 360°C
Color Blanco
Forma física Sedimentos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.98% (metals basis)
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Olor Odorless
Densidad 2.044g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium hydroxide