Learn More
Ftalato de hidrógeno de potasio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073430 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
500 GR
10254300 100 g 100 GR
10040340 250 g 250 GR
10437460 500 g 500 GR
10151960 1 kg 1 KG
4 options
Código de producto. 10254300
Marca: Fisher Chemical P/5320/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Ftalato de hidrógeno de potasio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:877-24-7, Blanco, Punto de fusión:295 °C, Fórmula molecular:C8H5KO4, Peso molecular:204,222, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:Desde 3,8 hasta 4,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-24-7
Fórmula molecular C8H5KO4
Peso molecular (g/mol) 204.222
Número MDL 13070
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
Nombre IUPAC potasio;2-carboxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 295 °C
Color Blanco
pH Desde 3,8 hasta 4,0
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo