Learn More
Hexafluorofosfato de potasio, monobásico, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
250 GR
50 GR
Código de producto. 10002590
Marca: Thermo Scientific Acros 191090010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17084-13-8
Fórmula molecular F6KP
Peso molecular (g/mol) 184.07
Número MDL MFCD00011412
Clave InChI YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
Nombre IUPAC potasio;hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexafluorophosphate
Punto de fusión 575.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal KPF6
Información de solubilidad Solubility in water: 93g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.07
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 0.1% max. (100°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.