Learn More
Hexacianoferrato(III) de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10050320 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
10050320 250 g 250 GR
10578440 500 g 500 GR
10234110 1 kg 1 KG
3 options
Código de producto. 10050320
Marca: Fisher Chemical P/4880/50
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Color De naranja a rojo
pH 6
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC Hexacianoferrato III (ilio) de tetrapotasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.26g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico