missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Hexacyanoferrate(Iii), ACS Reagent, Honeywell Fluka™

Código de producto. 15612640 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15612640 500 g 500 g
15622640 5 g 5 g
15602640 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15612640 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 244023500G
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ACS Reagent,≥99.0%

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Potassium Hexacyanoferrate(Iii)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal K3Fe(CN)6
Nombre IUPAC tripotasio;hierro(3+);hexacianuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.24g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.