Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(III), 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Catalog Number p-7120703
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
13746-66-2
C6FeK3N6
329.25
MFCD00011392
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
26250
tripotassium hexacyanoirontris(ylium)
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
13746-66-2
C6FeK3N6
329.25
MFCD00011392
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
26250
tripotassium hexacyanoirontris(ylium)
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Reagent Grade, ∼99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanoferrate(III)
Color Rojo
pH 8.0 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Fórmula lineal K3Fe(CN)6
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.24g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.85g/cu.cm at 20°C