Learn More
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072013 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
6 x 500 g
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15633340 500 g 500 g
15623340 1 kg 1 Kg
15653340 6 x 500 g paquete de 6
15643340 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15633340 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31254500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Peso molecular (g/mol) 422.39
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 500 g
Fórmula lineal K4Fe(CN)6 · 3H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/Puriss. p.a.