Learn More
Hexacianoferrato(II) de potasio, trihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10192150 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10192150 1 kg 1 Kg
10568630 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10192150 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4960/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Hexacianoferrato(II) de potasio trihidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Peso molecular (g/mol) 422.39
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Punto de fusión 70°C
Color Amarillo
pH 9.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.4g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Identificativo prodotto
  • Potasio Hexacianoferrato (II)
Categoria di pericolo
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium ferrocyanide trihydrate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.