Learn More
Dihidrato de fluoruro de potasio, 98 %, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. p-7120698 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15672160
Marca: Honeywell Research Chemicals 2218725G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-21-5
Fórmula molecular FH4KO2
Peso molecular (g/mol) 94.13
Número MDL MFCD00149929
Clave InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Fluoride Dihydrate
Cantidad 5 g
Fórmula lineal KF · 2H2O
Número UN UN1812
Nombre IUPAC potasio;fluoruro;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.13g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle