Learn More
Ferrocianuro de potasio, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12910504 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco
Unit Size:
100 ml
Product Code. Cantidad Envase unitSize
12910504 100 mL Frasco 100 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12910504
Brand: Fisher Chemical RP 164 100
This item is not returnable. View return policy
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Specifications
Cantidad 100 mL
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1069801
Grado Eu. farmacopea
Envase Frasco