Learn More
Ferrocianuro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43108 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10414583 100 g Frasco de vidrio 100 g
10266370 500 g Frasco de vidrio 500 g
10390734 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10414583
Marca: Thermo Scientific Acros 223111000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ferricyanide
Nombre de nota p.a.
Color De naranja a rojo
Forma física Cristales y trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Índice Merck 15, 7751
Información de solubilidad Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC tripotasio;hierro(3+);hexacianuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.26
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.85