Learn More
Etóxido de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
11357847 250 g 250 g
11377847 50 g 50 g
11367847 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11357847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014263.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 917-58-8 | C2H5KO | 84.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-58-8
Fórmula molecular C2H5KO
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00054277
Clave InChI RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
PubChem CID 23670592
SMILES [K+].CC[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ethoxide
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Color Marrón a Amarillo
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal KOCH2CH3
Cantidad 250 g
Número UN UN3206
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol, ether
Nombre IUPAC etanolato de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo