Learn More
Potassium Disulfite, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071785 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
paquete de 6
15621160 1 kg 1 Kg
15641160 6 x 1 kg paquete de 6
2 options
Código de producto. 15621160
Marca: Honeywell-Fluka 126191KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224, 95.0-101.0% (iodometric), powder, 51.8-57.6% sulfur dioxide
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16731-55-8
Fórmula molecular K2O5S2
Peso molecular (g/mol) 222.31
Número MDL MFCD00167605
Clave InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
Nombre IUPAC Sulfinatosulfonato de dipotasio
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Disulfite
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF, FCC
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2S2O5
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.32g/mol
Porcentaje de pureza 95 to 101% (iodometric)
Grado puriss.