Learn More
Potassium Cyanide, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
250 g
15663330 250 g 250 g
15643330 100 g 100 g
15653330 1 kg 1 Kg
15673330 25 kg 25 Kg
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15663330
Marca: Honeywell-Fluka 31252250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥97.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Peso molecular (g/mol) 65.116
Número MDL MFCD00011397
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
Nombre IUPAC potasio; cianuro
SMILES [C-]#N.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Cyanide
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KCN
Número UN 1680
Beilstein 3593645
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado ACS/Puriss. p.a.