Learn More
Potassium cyanide, ACS Reagent, ≥96.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120694 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15641790 25 g Poly Bottle 25 g
15651790 500 g Poly Bottle 500 g
15631790 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 15641790
Marca: Honeywell-Fluka 20781025G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥96,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Peso molecular (g/mol) 65.116
Número MDL MFCD00011397
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
Nombre IUPAC potasio; cianuro
SMILES [C-]#N.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Cyanide
Punto de fusión 634°C (literature)
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal KCN
Número UN UN1680
Beilstein 3593645
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Granular Powder
Presión de vapor 1.8 hPa at 634.5°C
Densidad 1.56g/cu.cm; Bulk Density: ca. 750kg/cu.m