Learn More
Cianuro de potasio, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium cyanide is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cianuro de potasio se aplica muy a menudo en la síntesis orgánica para la síntesis de muchos compuestos orgánicos, por ejemplo, en la síntesis de hidantoínas, espiroheterociclos, nitrilos, ácidos carboxílicos, cianohidrinas y en la reacción de von Richter. Se emplea en la minería de oro, la galvanoplastia y como reactivo en la caracterización de proteínas.
Solubilidad
Altamente soluble en agua. Soluble en metanol, glicerol y formamida. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Delicuescente sólido. Almacenar en recipientes herméticos. Incompatible con ácidos.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 1625°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium cyanide |
| Punto de fusión | 634°C |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | KCN |
| Número UN | UN1680 |
| Beilstein | 4652394 |
| Índice Merck | 14,7626 |
| Información de solubilidad | Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.12 |
| Show More |
Safety and Handling
- Potassium cyanide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium cyanide