Learn More
Cianuro de potasio, +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 KG
100 g
2.50 Kg
500 GR
15284714 10 kg 10 KG
10117113 100 g 100 g
10483043 500 g 500 GR
10751335 2.5 kg 2.50 Kg
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15284714
Marca: Thermo Scientific Acros 388310100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Peso molecular (g/mol) 65.12
Número MDL MFCD00011397
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
Especificaciones
Punto de ebullición 1625.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium cyanide
Punto de fusión 634.0°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (Argentometry)
Fórmula lineal CKN
Índice Merck 15,7747
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5g/L (19.5°C)
SMILES [C-]#N.[K+]
Nombre IUPAC potasio; cianuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.12
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.