Learn More
Cianuro de potasio, +97 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43045 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
250 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10534274 100 g 100 GR
10495295 250 g 250 GR
10134260 500 g 500 g
10247403 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10534274 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196601000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Peso molecular (g/mol) 65.12
Número MDL MFCD00011397
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zyankali, cyanure de potassium french, kalium cyanid german, potassium cyanide k cn, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, caswell no. 688a, rcra waste number p098, cyanide of potassium
PubChem CID 9032
Specifications
Punto de ebullición 1625.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium cyanide
Punto de fusión 634.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Incolora
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (Argentometry)
Fórmula lineal CKN
Fieser 05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22
Índice Merck 15, 7747
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 400 g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5 g/L (19.5°C)
SMILES [K+].[C-]#N
Nombre IUPAC iminometanida de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.12
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium cyanide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.