Learn More
Cianuro de potasio, 97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10618324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10618324 100 g Frasco de plástico 100 g
10143392 25 g Frasco de plástico 25 g
10073860 500 g Frasco de plástico 500 GR
10115743 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10618324
Marca: Thermo Scientific Acros 316451000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Número MDL MFCD00011397
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyanide k cn, kalium cyanid german, rcra waste number p098, potassium cyanide, cyanide of potassium, cyanure de potassium french, unii-mqd255m2zo, zyankali, caswell no. 688a
PubChem CID 9032
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium cyanide
Nombre de nota 96+%
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CKN
Fieser 05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22
Índice Merck 15, 7747
SMILES [K+].[C-]#N
Nombre IUPAC iminometanida de potasio
Peso molecular (g/mol) 65.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.12
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.