missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium clavulanate cellulose, MedChemExpress

Código de producto. 16457988
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457988

Marca: Medchem Express HY19964

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Potassium clavulanate cellulose is a mixture of potassium clavulanate and cellulose, is a beta-lactamase inhibitor.

Potassium clavulanate cellulose is a mixture of potassium clavulanate and cellulose, is a beta-lactamase inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Potassium clavulanate cellulose
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9NO5K.(C6H10O5)n
Cantidad 10 mg
Sinónimo Potassium clavulanate:cellulose (1:1)
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](CO)O2)[C@@H](CO)O[C@@H](OC)[C@@H]1O.O=C([C@@H](/C(O[C@]3([H])C4)=C/CO)N3C4=O)O[K].[n]
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado