Learn More
Potassium clavulanate cellulose, MedChemExpress
Descripción
Potassium clavulanate cellulose is a mixture of potassium clavulanate and cellulose, is a beta-lactamase inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium clavulanate cellulose |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H9NO5K.(C6H10O5)n |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Potassium clavulanate:cellulose (1:1) |
| Información de solubilidad | DMSO : 1 mg/mL (ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](CO)O2)[C@@H](CO)O[C@@H](OC)[C@@H]1O.O=C([C@@H](/C(O[C@]3([H])C4)=C/CO)N3C4=O)O[K].[n] |
| Grado | Research |
| Forma física | Solid |
| Mostrar más |