Learn More
Monohidrato tribásico de citrato de potasio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4380105 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
12045350 1 kg 1 KG
12055350 5 kg 5 KG
2 options
Código de producto. 12045350
Marca: Thermo Scientific Acros 244210010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6100-05-6 | C6H5K3O7·H2O | 324.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6100-05-6
Fórmula molecular C6H5K3O7·H2O
Peso molecular (g/mol) 324.42
Clave InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Nombre IUPAC tripotasio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium citrate tribasic monohydrate
Punto de fusión 180.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15,7744
Información de solubilidad Solubility in water: 640g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro