Learn More
Potassium Chromate, TRC
Código de producto. 30423711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30423711 10 g -
30416928 1 g -
30410257 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 30423711
Marca: Toronto Research Chemicals TRCP69510510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-00-6
Nombre del producto químico o material Potassium chromate
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.8476
Fórmula InChI InChI=1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Nombre IUPAC dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
Fórmula molecular Cr O4 . 2 K
Peso molecular (g/mol) 194.19
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Sinónimo Chromic acid (H2CrO4), potassium salt (1:2), Chromic acid (H2CrO4), dipotassium salt (8CI,9CI), Bipotassium chromate, Dipotassium chromate, Dipotassium chromate (K2CrO4), Dipotassium chromate(2-), Dipotassium monochromate, Neutral potassium chromate, Potassium chromate, Potassium chromate (K2(CrO4)), Potassium chromate(VI)
Especificaciones
Cantidad 10 g