Learn More
Potassium chromate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15603330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 Kg
paquete de 6
15603330 1 kg 1 Kg
15613330 250 g 250 g
15633330 6 x 1 kg paquete de 6
15623330 50 kg 50 Kg
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15603330
Marca: Honeywell-Fluka 312501KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-00-6
Fórmula molecular CrK2O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00011368
Clave InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chromate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2CrO4
Número UN 3288
Nombre IUPAC dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad Vapor Density: 6.7 (vs air)