Learn More
Solución del indicador cromado de potasio al 5 %, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11503132 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
11503132 500 mL 500 ML
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11503132
Marca: Reagecon PCS5
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
  • Titulador, titulador estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia
  • Para titulaciones manuales; el analito o titulador del indicador cambia de color y este cambio de color es sin duda el método más importante para la detección del punto final.
  • Esta solución de indicador de alta calidad facilita la detección del punto final, de forma clara e inequívoca, y es un imperativo para una titrometría manual precisa.
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 0.1%
Envase Frasco de HDPE GL45
Forma física Líquido
Concentración 5%
Técnica Valoración y cambio de color del analito, Analyte Color Change
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • potassium chromate solution 5%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium chromate