Learn More
Solución de cloruro de potasio, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15605930 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15605930 500 mL Frasco de plástico 500 ml
1 options
Código de producto. 15605930
Marca: Honeywell-Fluka 60131500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
conductividad de 111,8 ms/cm a 25°C, patrón de conductancia
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride solution
Nombre de nota Conductivity 111.8mS/cm at 25°C, conductance standard
CAS 7447-40-7
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular ClK
Fórmula lineal KCl
Número MDL MFCD00011360
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1711999
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Información de solubilidad Completely soluble in water
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55g/mol
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.04g/mL at 20°C