Learn More
Solución de cloruro de potasio, grado de Farmacopea Europea, 0,5 M, Fisher Chemical™
Código de producto. 12933574 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12933574 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12933574
Marca: Fisher Chemical VL 256 1000
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Cantidad 1000 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5mol/L