Learn More
Cloruro de potasio 3M con AgCl, solución de llenado de electrodos, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11503172 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
11503172 500 mL 500 ml
11593162 100 ml 100 ML
2 options
Código de producto. 11503172
Marca: Reagecon EFS3AC5
Edge
Se utiliza para rellenar o sustituir el electrolito de referencia en electrodos de referencia de plata/cloruro de plata o calomelano. Cloruro de potasio 3M con AgCl, solución de llenado de electrodos, Reagecon™ es la solución de llenado de elección en las valoraciones potenciométricas o en las mediciones directas de pH, redox o iones.
Un buen electrolito debe cumplir una serie de condiciones: la equitransferencia de la combinación catión/anión debe ser lo más cercana posible a ser equimobil, tener una actividad de cloruro constante, ser de alta conductancia eléctrica y lo menos susceptible de reacción química posible.
El cloruro de potasio (KCl) cumple todas estas condiciones en mayor o menor medida, y es la solución de llenado de elección en valoraciones potenciométricas o mediciones directas de pH, redox o iones en las que se utilizan electrodos de referencia de cloruro de plata/plata o calomelano. 3M KCl es adecuado cuando la temperatura de trabajo es de al menos 20 °C.
CAS 7447-40-7 , 7783-90-6
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Concentración 3 mol/L, saturado con AgCl
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Solución de llenado de electrodos
Nombre IUPAC potasio;cloruro