missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de cloruro de potasio 4 M, Puro, solución de llenado de electrodos, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
100 ml, Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7447-40-7 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | ClK |
| Número MDL | MFCD00011360 |
| Sinónimo | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].[K+] |
| Nombre IUPAC | cloruro potásico |
| Peso molecular (g/mol) | 74.55 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?