Learn More
Solución de cloruro de potasio 3 M
Código de producto. 10682262 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
10682262 1000 ml 1 litro
10262171 250 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10682262
Marca: SI Analytics 285138554
Solución de cloruro potásico 3M ideal para su uso en la mayoría de los entornos de investigación científica y de laboratorio.
Solución de cloruro de potasio 3 mol/l en frasco de vidrio de vidrio DURAN™ de 1000 ml, esterilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión −9.7°C
Punto de ebullición 106.3°C
Color Incolora
Densidad 1.13g/cm3
Concentración 3M
pH 7
Cantidad 1000 ml
Tipo de solución Solución de cloruro de potasio
Olor Odorless
Envase Frasco DURAN™
Información de solubilidad Completamente miscible en agua