Learn More
Solución de cloruro de potasio, 0,2 M, Honeywell™
Código de producto. 15674130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 15674130
Marca: Honeywell-Fluka 342621L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 0,2 M de KCl
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride solution
CAS 7447-40-7
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClK
Fórmula lineal KCl
Número MDL MFCD00011360
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1711999
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.2M
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Acetic acid solution