Learn More
Solución saturada de cloruro potásico, puro, solución de llenado de electrodos, Fisher Chemical™
Código de producto. 10744181 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
250 mL
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
0.25 litro
1 litro
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10744181 100 mL Frasco de vidrio ámbar 100 ML
15938776 250 mL Frasco de plástico de HDPE 0.25 litro
15948776 1 L Frasco de plástico de HDPE 1 litro
3 options
Código de producto. 10744181
Marca: Fisher Chemical J/2983/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 106°C
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Envase Frasco de vidrio ámbar