Learn More
Cloruro de potasio, puriss, p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685920 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
Código de producto. 15685920
Marca: Honeywell-Fluka 60130250G
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss. P.a., ≥ 99,5 % (AT)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KCl
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC cloruro potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (AT)
Grado Puriss. P.a.
Densidad 1.98g/mL at 25°C