Learn More
Cloruro de potasio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E508, 99 al 100,5 % (AT), ≤0,0001 % de Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15691160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
250 g
5 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15691160 1 kg 1 Kg
15611170 250 g 250 g
15641170 500 g 500 g
15601170 2.5 kg 2.50 Kg
15651170 5 kg 5 Kg
15661170 6 x 1 kg paquete de 6
15671170 6 x 2.5 kg paquete de 6
15631170 4 x 5 kg paquete de 4
15621170 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15691160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 126361KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KCl
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC cloruro potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (AT)
Grado puriss.
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.98g/mL at 25°C